Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 1288, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1288 qualitative Papiere, die Scheiben sind für analytische Zwecke und Routineanalysen geeignet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
8.60 CHF - 66.25 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (<95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 12 bis 15 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 10 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982890
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-206-042 |
42 mm |
8.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992890
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-206-080 |
80 mm |
11.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-206-300 |
300 mm |
66.25 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nassfest.
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
Spezifikation
84 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (<95 % Alpha-Zellulose) | |
10 Sekunden | |
100/Packung |
Scheibe | |
12 bis 15 μm | |
1288 | |
0,21 μm |