Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 1288, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1288 qualitative Papiere, die Scheiben sind für analytische Zwecke und Routineanalysen geeignet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-206-042
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982890
  • 8.60 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nassfest.
  • Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
  • Aschegehalt gemäß DIN 54370 < 0,1 %.
Spezifikation
Spezifikation
84 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (<95 % Alpha-Zellulose)
10 Sekunden
100/Packung
42 mm
Scheibe
12 bis 15 μm
1288
0,21 μm