Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 1288, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1288 qualitative Papiere, die Scheiben sind für analytische Zwecke und Routineanalysen geeignet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-206-300
Additional Details : Gewicht : 0.46300kg
Beschreibung
- Nassfest.
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
Spezifikation
84 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (<95 % Alpha-Zellulose) | |
10 Sekunden | |
100/Packung | |
300 mm |
Scheibe | |
12 bis 15 μm | |
1288 | |
0,21 μm |