Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 112, mittelschnelle Filterung
Geeignet für die schnelle Filtration von Flüssigkeiten mit Feinpartikeln.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Reiner Gütegrad
- Aus Zellulosefasern
- Alpha-Gehalt von fast 100 % nach genauen Normen
- Aschegehalt: 0.06 %
Verwendung
- Für Flüssigkeiten, Feinpartikel
- Wird in ätherischem Industrieöl verwendet
- Atmosphärenanalysen
- Getränkeindustrie
- Lebensmittel, chemische Industrie
Spezifikation
Aschegehalt: 0.06 % | |
Zellulose | |
8 bis 12 μm | |
112 | |
0.17 mm | |
270 mm |
Neutrale Scheibe | |
8 bis 12 μm | |
Typischer Grad für qualitative Tests, die meisten Sulfid-, Bier- und Malzanalysen | |
100/Packung | |
270 mm |