Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 112, mittelschnelle Filterung
Geeignet für die schnelle Filtration von Flüssigkeiten mit Feinpartikeln.
23.31 CHF - 97.45 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Aschegehalt: 0.06 % |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 8 bis 12 μm |
Porengröße | 8 bis 12 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Typischer Grad für qualitative Tests, die meisten Sulfid-, Bier- und Malzanalysen |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11704253
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 110 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11714253
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 125 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11724253
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11734253
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 185 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11744253
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 210 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11754253
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 240 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11764253
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 320 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11720225
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 270 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11784243
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 70 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11794243
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 90 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11485218
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 240 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11710225
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 270 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Descrizione
- Reiner Gütegrad
- Aus Zellulosefasern
- Alpha-Gehalt von fast 100 % nach genauen Normen
- Aschegehalt: 0.06 %
Verwendung
- Für Flüssigkeiten, Feinpartikel
- Wird in ätherischem Industrieöl verwendet
- Atmosphärenanalysen
- Getränkeindustrie
- Lebensmittel, chemische Industrie
Specifica
Aschegehalt: 0.06 % | |
8 bis 12 μm | |
Typischer Grad für qualitative Tests, die meisten Sulfid-, Bier- und Malzanalysen | |
100/Packung |
Zellulose | |
8 bis 12 μm | |
112 | |
0.17 mm |