Beschreibung
Specific activity - 278 U/mg protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
| Gen-ID (Entrez) | 2875 |
| Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 100 kDa |
| Menge | 1000 U |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. |
| Gen-Alias | AAT1alanine aminotransferase 1, ALT1, ALT1EC 2.6.1.2, Glutamate pyruvate transaminase 1, glutamic-alanine transaminase 1, Glutamic--alanine transaminase 1, glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase), Glutamic--pyruvic transaminase 1, GPT1GPT 1 |
| Gensymbol | GPT |
| Rekonstitution | Reconstitue with sterile deionised water or dilute buffer. |
| Forschungskategorie | metabolism |
| Produktlinie | Novus |
| Mehr anzeigen |