missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR177/WLS Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30230888 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30230888 20 μL 20 Mikroliter
30227282 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30230888 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP33582120ul

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR177/WLS Polyclonal antibody specifically detects GPR177/WLS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GPR177/WLS
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias C1orf139, DKFZp686I0788, EVIchromosome 1 open reading frame 139, FLJ23091, G protein-coupled receptor 177, GPR177wls, Integral membrane protein GPR177, MGC131760, MGC14878, MRP, Protein evenness interrupted homolog, protein wntless homolog, Putative NF-kappa-B-activating protein 373, putative NFkB activating protein 373, wntless homolog (Drosophila)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 43-232 of human GPR177/WLS (NP_001002292.3).,, Sequence:, YMSVKCVDARKNHHKTKWFVPWGPNHCDKIRDIEEAIPREIEANDIVFSVHIPLPHMEMSPWFQFMLFILQLDIAFKLNNQIRENAEVSMDVSLAYRDDAFAEWTEMAHERVPRKLKCTFTSPKTPEHEGRYYECDVLPFMEIGSVAHKFYLLNIRLPVNEKKKINVGIGEIKDIRLVGIHQNGGFTKVW
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79971
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.