missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR142 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 18820-1-AP-20UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16838664

  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

This antibody recognizes the 51- kDa GRP142.

GPR142 is a member of the rhodopsin family of G protein-coupled receptors.
Spezifikation

Spezifikation

GPR142
Polyclonal
Unconjugated
GPR142
G protein coupled receptor 142, GPR142, PGR2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
350383
-20°C
Liquid
Western Blot, Flow Cytometry
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7Z601
GPR142
Peptide
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote