missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR142 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | GPR142 |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16838664
|
Proteintech
18820-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16828664
|
Proteintech
18820-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
This antibody recognizes the 51- kDa GRP142.
GPR142 is a member of the rhodopsin family of G protein-coupled receptors.Spezifikation
GPR142 | |
Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q7Z601 | |
350383 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
GPR142 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
G protein coupled receptor 142, GPR142, PGR2 | |
GPR142 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |