Learn More
GPR142 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 18820-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16828664
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes the 51- kDa GRP142.
GPR142 is a member of the rhodopsin family of G protein-coupled receptors.
Spezifikation
Spezifikation
GPR142
Polyclonal
Unconjugated
GPR142
G protein coupled receptor 142, GPR142, PGR2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
350383
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7Z601
GPR142
Peptide
150 μL