missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR113 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18302636 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18302636 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18302636 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306237AF700

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR113 Polyclonal specifically detects GPR113 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GPR113
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FLJ16767, G protein-coupled receptor 113, G-protein coupled receptor 113, G-protein coupled receptor PGR23, hGPCR37, PGR23G protein-coupled receptor PGR23, probable G-protein coupled receptor 113, seven transmembrane helix receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GPR113 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 165082
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.