Learn More
A&D Weighing Präzisionswaagen der GP-Serie interne Kalibrierung (separate Anzeige)
GREENER_CHOICE
Mit Kapazitäten von 12 kg bis 102 kg verfügen diese hochpräzisen Industriewaagen über eine große Waagschale von 380 mm x 340 mm und sind außerdem staub- und wasserdicht nach IP65. Die Modelle sind mit einem Schwenkarm-Display (GP) oder einem montierbaren freistehenden Display (GP-KS) erhältlich.
3785.00 CHF - 6245.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp VFD
Stabilisierungszeit 1,5 s
Typ Industrielle Präzisionswaage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
16611132
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
A&D Weighing
GP-30KS
31 kg 0,1 g
4875.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16631132
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
A&D Weighing
GP-32KS
31 kg/6,1 kg 1 g/0,1 g (SmartRange)
3785.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16661122
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
A&D Weighing
GP-100KS
101 kg 1 g
5750.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16661132
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
A&D Weighing
GP-60KS
61 kg 1 g
5430.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16681132
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
A&D Weighing
GP-61KS
61 kg 0,1 g
6245.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • EG-typgenehmigt (außer KS-Modelle, GP-40K, GP-61K)
  • Schwenkarm-Design oder separates Design von Anzeige und Plattform
  • IP65-geschützt
  • Langlebige Konstruktion aus Aluminiumlegierung und rostfreiem Stahl
  • Einfache Kalibrierung mit interner Kalibriermasse
  • SHS-Reaktionsgeschwindigkeit von nur 1,5 Sekunden
  • GLP-, GMP- und ISO-konform
  • RS-232C-Schnittstelle
  • Komparatorausgang und Analogausgang (optional)
  • Große Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige
  • Datenspeicher-Funktion
  • Zählfunktion mit Verbesserung der automatischen Zählgenauigkeit (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
  • Smart-Range-Funktion (GP-32K/102K/32KS)
  • Komparatorfunktion
  • Unterflurwägung für thermische und magnetische Proben sowie zur Dichteberechnung
  • Funktion zum Wiegen von Tieren
Spezifikation
Spezifikation
VFD
1,5 s
Industrielle Präzisionswaage
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
A&D Weighing Präzisionswaagen der GP-Serie interne Kalibrierung (separate Anzeige)