Learn More
A&D Weighing Präzisionswaagen der GP-Serie interne Kalibrierung (separate Anzeige)
GREENER_CHOICE
Mit Kapazitäten von 12 kg bis 102 kg verfügen diese hochpräzisen Industriewaagen über eine große Waagschale von 380 mm x 340 mm und sind außerdem staub- und wasserdicht nach IP65. Die Modelle sind mit einem Schwenkarm-Display (GP) oder einem montierbaren freistehenden Display (GP-KS) erhältlich.
Marke:  A&D Weighing GP-32KS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16631132
  • 3785.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Design mit Schwingarm oder separatem Display und Plattform
  • Schutzart IP65
  • Konstruktion aus robuster Aluminiumlegierung und Edelstahl
  • Einfache Kalibrierung mit interner Kalibriermasse
  • SHS-Ansprechgeschwindigkeit von nur 1,5 Sekunden
  • GLP-, GMP- und ISO-konform
  • RS-232C Schnittstelle
  • Komparatorausgang und Analogausgang (optional)
  • Große Vakuumfluoreszenzanzeige
  • Datenspeicherfunktion
  • Zählfunktion mit ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
  • Komparatorfunktion
  • Unterhaken für thermische und magnetische Probenwägung sowie zur Dichteberechnung
  • Tierwägefunktion
Spezifikation
Spezifikation
31 kg/6,1 kg
1 g/0,1 g (SmartRange)
Industrielle Präzisionswaage
VFD
1,5 s
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
A&D Weighing Präzisionswaagen der GP-Serie interne Kalibrierung (separate Anzeige) > 31 kg x 1 g/6,1 kg x 0,1 g