Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 250 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 250 ml-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzelverschluss, einem Doppelverschluss oder mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss ausgestattet.
209.87 CHF - 414.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
---|---|
Beschreibung | Quadratisch |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37mm |
Material | HDPE |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verschlussmaterial | Zertifizierung/Konformität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verschlussmaterial | Zertifizierung/Konformität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11719592
|
Gosselin™
LC250-07 |
Doppelschraubverschluss | HDPE | EC N°1935/2004 | Blau |
253.42 CHF
210 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11703104
|
Gosselin™
LC220-01 |
Manipulationssichere Schraubkappe | HDPE | EC N°1935/2004 | Rot | N/A | ||||||
11763054
|
Gosselin™
LC250-01 |
Doppelschraubverschluss | HDPE | EC N°1935/2004 | Rot |
217.77 CHF
210 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11773054
|
Gosselin™
LC250-02 |
Doppelschraubverschluss | HDPE | EG N°1935/2004, ISO 11137 | Rot |
277.18 CHF
210 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11783054
|
Gosselin™
LC250-03 |
Einzelner Schraubverschluss | LDPE | EC N°1935/2004 | Rot |
221.74 CHF
210 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11753054
|
Gosselin™
LC250-04 |
Einzelner Schraubverschluss | LDPE | EG N°1935/2004, ISO 11137 | Rot |
241.55 CHF
210 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11848861
|
Gosselin™
LC250-13 |
Einzelner Schraubverschluss | LDPE | EG N°1935/2004, ISO 11137 | Blau |
209.87 CHF
210 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11773293
|
Gosselin™
LC250-08 |
Doppelschraubverschluss | HDPE | EG N°1935/2004 | Weiß |
253.42 CHF
210 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11793054
![]() |
Gosselin™
LC250-06 |
Schraubverschluss mit Wattepfropf | HDPE | EG N°1935/2004, ISO 11137 | Rot |
414.00 CHF
210 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11703064
|
Gosselin™
LC250-10 |
Schraubverschluss mit Wattepfropf | HDPE | EG N°1935/2004 | Rot |
229.67 CHF
210 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Bruchsicher
- Erhabene Graduierungen
- Große Öffnung, weithalsig
- Durchscheinender HDPE-Kunststoff
- Aseptisch oder steril durch Bestrahlung
Spezifikation
250 ml | |
37mm | |
Ja |
Quadratisch | |
HDPE |