Learn More
Gosselin™ Quadratische 250 ml-Flaschen aus HDPE mit Graduierung
Artikelnummer. 11753054
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
130 Stück
210 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Verschlussmaterial Zertifizierung/Konformität Verschlussfarbe unitSize
11753054 Einzelner Schraubverschluss LDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 210 Stück
11719592 Doppelschraubverschluss HDPE EC N°1935/2004 Blau 210 Stück
11703104 Manipulationssichere Schraubkappe HDPE EC N°1935/2004 Rot 130 Stück
11763054 Doppelschraubverschluss HDPE EC N°1935/2004 Rot 210 Stück
11773054 Doppelschraubverschluss HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 210 Stück
11783054 Einzelner Schraubverschluss LDPE EC N°1935/2004 Rot 210 Stück
11848861 Einzelner Schraubverschluss LDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Blau 210 Stück
11773293 Doppelschraubverschluss HDPE EC N°1935/2004 Weiß 210 Stück
11793054 Schraubverschluss mit Wattepfropf HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot -
11703064 Schraubverschluss mit Wattepfropf HDPE EC N°1935/2004 Rot 210 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11753054 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. LC25004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 250 ml-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzelverschluss, einem Doppelverschluss oder mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss ausgest
  • Bruchsicher
  • Gegossene Graduierungen
  • Große Öffnung, weithalsig
  • Durchscheinender HDPE-Kunststoff
  • Aseptisch oder steril durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 57 mm
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 57 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 109 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss