Learn More
Gosselin™ 100 x 15 mm-Doppelplatten-Petrischale, doppelt verpackt mit Rückverfolgbarkeitsetiketten, optimiert für Automatisierung
Optimiert für Automatisierung und doppelt verpackt für Sicherheit
149.13 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Petrischale |
---|---|
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Wellanzahl | 2 |
Beschreibung
Entwickelt für automatische Petrischale-Füllausrüstung; der mattierte Bereich ist so konzipiert, dass die partitionierte Schale während des Abfüllprozesses ausgerichtet wird.- Drei Belüftungsöffnungen
- Kristall-Polystyrol
- Optimale Planheit
- Hergestellt in der Klasse 100
- Mattierter Bereich
- Leicht zu öffnende Manschetten
Spezifikation
Petrischale | |
Polystyrol | |
2 | |
3 | |
100 mm |
Einwegprodukt | |
Rund | |
Einfach zu öffnende Manschetten, doppelt mit Rückverfolgbarkeitsetiketten eingetütet | |
14,2 mm |