Learn More
Gosselin™ 100 x 15 mm-Doppelplatten-Petrischale, doppelt verpackt mit Rückverfolgbarkeitsetiketten, optimiert für Automatisierung
Description
Entwickelt für automatische Petrischale-Füllausrüstung; der mattierte Bereich ist so konzipiert, dass die partitionierte Schale während des Abfüllprozesses ausgerichtet wird.
- Drei Belüftungsöffnungen
- Kristall-Polystyrol
- Optimale Planheit
- Hergestellt in der Klasse 100
- Mattierter Bereich
- Leicht zu öffnende Manschetten
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Petrischale |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Wellanzahl | 2 |
| Verpackung | Einfach zu öffnende Manschetten, doppelt mit Rückverfolgbarkeitsetiketten eingetütet |
| Lüftung | 3 |
| Höhe (metrisch) | 14,2 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |