missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat F(ab')2 anti-Mouse IgG Fc Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18108399 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mg
Packungsgröße:
0.25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18108399 0.25 mg 0.25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18108399 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1205880

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG Fc
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alkaline Phosphatase (AP)
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Dot Blot
Zusammensetzung 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0 with No Preservative
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse IgG F(c) fragment
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.25 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität No reaction was observed against anti-Pepsin, anti-Goat IgG F(c), Mouse IgG F(ab) or Bovine, Horse and Human Serum Proteins.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.