Learn More
Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, PE/Cy7, R&D Systems™
Artikelnummer. 18515043 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18515043 500 μg 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18515043 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP174988PECY7
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG Fc
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE-Cyanine7
Zusammensetzung PBS
Gen-Zugriffsnummer O75015, O75015
Wirtsspezies Goat
Immunogen Purified Human IgG, Fc fragment
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus