Beschreibung
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG Fc |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | PE-Cyanine7 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Zugriffsnummer | O75015, O75015 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Purified Human IgG, Fc fragment |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 500 μg |
| Mehr anzeigen |