Learn More
Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, PE/Cy7, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18545843 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18545843 500 μg 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18545843 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP174981PECY7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.00 CHF
    791.70 CHF / 500 Mikroliter
    Sparen 45.30 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Goat Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG Fc
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE-Cyanine7
Zusammensetzung PBS
Gen-Zugriffsnummer O75015, O75015
Wirtsspezies Goat
Immunogen Purified Human IgG, Fc fragment
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG