Learn More
Goat anti-Canine IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000 |
| Zusammensetzung | 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Dog IgG whole molecule |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |