missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Alligator IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Alligator samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | This Goat anti-Alligator IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against alligator IgG-heavy and light chain. |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 1 mL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?