Learn More
GNB4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen GNB4
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839413
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11978-2-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829413
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11978-2-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Heterotrimeric guanine nucleotide-binding proteins (G proteins), which integrate signals between receptors and effector proteins, are composed of an alpha, a beta, and a gamma subunit. These subunits are encoded by families of related genes. This gene encodes a beta subunit. Beta subunits are important regulators of alpha subunits, as well as of certain signal transduction receptors and effectors.
Spezifikation
Spezifikation
GNB4
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O35353, P29387, Q9HAV0
14696, 294962, 59345
GNB4 Fusion Protein Ag2604
Primary
-20°C
GNB4
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GNB4, Transducin beta chain 4
GNB4
IgG
Antigen Affinity Chromatography