Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Metricel™ Membran-Scheibenfilter
Die zertifizierte 0,45 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 63020
Additional Details : Gewicht : 0.19950kg
Beschreibung
- Zellulosemischester sind die am häufigsten verwendeten Filtermedien für die mikrobiologische Analyse und bieten eine maximale Recovery von Organismen
- Das einzigartige Punktgittermuster bietet Hilfe bei der Quantifizierung von Bakterienkolonien ohne Wachstumshemmung oder -verstärkung
- Geeignet für die mikrobiologische Analyse mit der Membranfiltertechnik (MF). Jede Box enthält ein signiertes Zertifikat für Ihre Langzeitdokumentation
- Verschiedene Verpackungsoptionen für jeden Bedarf. Erhältlich in einzeln verpackten S-Packs, autoklavierbaren Verpackungen oder nicht sterilen Packungen
- Verwendung mit Nährmedien für starkes Wachstum und leichte Erkennung von Kontaminanten
- Nur für Laboranwendungen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Hydrophile Zellulosemischester | |
Unsteril | |
152 μm | |
47 mm |
0,45 μm | |
100/Packung | |
Kariert |