Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Metricel™ Membran-Scheibenfilter
Die zertifizierte 0,45 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
114.00 CHF - 199.00 CHF
Spezifikation
Material | Hydrophile Zellulosemischester |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 152 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17154531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63068 |
25 mm | Glatt |
114.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17164531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63069 |
47 mm | Glatt |
179.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17144531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63020 |
47 mm | Kariert |
188.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
64382 |
37 mm | Glatt |
199.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17174531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
64191 |
25 mm | Kariert |
132.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zellulosemischester sind die am häufigsten verwendeten Filtermedien für die mikrobiologische Analyse und bieten eine maximale Recovery von Organismen
- Das einzigartige Punktgittermuster bietet Hilfe bei der Quantifizierung von Bakterienkolonien ohne Wachstumshemmung oder -verstärkung
- Geeignet für die mikrobiologische Analyse mit der Membranfiltertechnik (MF). Jede Box enthält ein signiertes Zertifikat für Ihre Langzeitdokumentation
- Verschiedene Verpackungsoptionen für jeden Bedarf. Erhältlich in einzeln verpackten S-Packs, autoklavierbaren Verpackungen oder nicht sterilen Packungen
- Verwendung mit Nährmedien für starkes Wachstum und leichte Erkennung von Kontaminanten
- Nur für Laboranwendungen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Hydrophile Zellulosemischester | |
Unsteril | |
152 μm |
0,45 μm | |
100/Packung |