Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human GMPS. Source: E.coli Amino Acid Sequence: AGGDLKDGHHHYEGAVVILDAGAQYGKVIDRRVRELFVQSEIFPLETPAFAIKEQGFRAIIISGGPNSVYAEDAPWFDPAIFTIGKPVLGICYGMQMMNKVFGGTVHKKSVREDGVFNISVDNTCSLFRGLQKEEVVLLT The GMPS Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The GMPS Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 8833 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | GMPS Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | EC 6.3.5.2, Glutamine amidotransferase, GMP synthase, GMP synthase [glutamine-hydrolyzing], GMP synthetase, guanine monphosphate synthetase, guanosine 5'-monophosphate synthase, MLL/GMPS fusion protein |
| Gensymbol | GMPS |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.