Learn More
Novus Biologicals™ GMCL1L 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Ziel | GMCL1L |
| Synonym | GCL, germ cell-less homolog 1 (Drosophila) pseudogene 1, GMCL1L, GMCL2 |
| Gensymbol | GMCL1P1 |