Learn More
Glycophorin C Antibody, Biotin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610072 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18610072 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18610072 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297085B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Glycophorin C Polyclonal specifically detects Glycophorin C in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Glycophorin C
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD236, CD236 antigen, CD236R, GE, GLPC, glycoconnectin, glycophorin C (Gerbich blood group), glycophorin-C, glycophorin-D, Glycoprotein beta, GPCMGC126191, GPD, GYPD, MGC117309, MGC126192, PAS-2, PAS-2', Sialoglycoprotein D
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Glycophorin C (Accession#: NP_002092.1; Met1-Met57)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2995
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus