Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to GLYAT. The GLYAT Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The GLYAT Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 10249 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | GLYAT Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | ACGNATAAc, Acyl-CoA:glycine N-acyltransferase, Aralkyl acyl-CoA N-acyltransferase, Aralkyl acyl-CoA:amino acid N-acyltransferase, aralkyl-CoA N-acyltransferase, CATEC 2.3.1.13, GATHRP-1(CLP), glycine N-acyltransferase, glycine-N-acyltransferase |
| Gensymbol | GLYAT |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.