Learn More
R&D Systems™ Glutamate Dehydrogenase Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18025086 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Proteinlänge:
KPCNHVLSLSFPIRRDDGSWEVIEGIRAQHSQHRTPCKGGIRYSTDVSVDEVKALASLMTYKCAVVDVPFggakaGVKINPKN
TBVVQGFGNVGLHSMRYLHRFGAKDIAVGESDGSIWNPDGIDPKELEDFKLQHGSILGFPKAKPYEGSIL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Proteinlänge Packungsgröße
18025086 KPCNHVLSLSFPIRRDDGSWEVIEGIRAQHSQHRTPCKGGIRYSTDVSVDEVKALASLMTYKCAVVDVPFggakaGVKINPKN 0.10 Milliliter
18265663 TBVVQGFGNVGLHSMRYLHRFGAKDIAVGESDGSIWNPDGIDPKELEDFKLQHGSILGFPKAKPYEGSIL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18025086 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP254700PEP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Glutamate Dehydrogenase The Glutamate Dehydrogenase Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Glutamate Dehydrogenase Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 2746
Produktlinie Novus
Proteinlänge KPCNHVLSLSFPIRRDDGSWEVIEGIRAQHSQHRTPCKGGIRYSTDVSVDEVKALASLMTYKCAVVDVPFggakaGVKINPKN
Reinigungsverfahren >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Gebräuchliche Bezeichnung GLUD1 Recombinant Protein Antigen
Inhalt und Lagerung Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Control
Gen-Alias EC 1.4.1, EC 1.4.1.3, GDH 1, GDH, GDH1, GLUD
Gensymbol GLUD1
Markertyp Unmarkiert
Molekulargewicht 27 kDa
Produkttyp Recombinant Protein Antigen
Menge 0.1 mL
Kennzeichnung RUO
Quelle E. coli
Spezifische Reaktivität Human
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke.