Learn More
Brady™ Globalmark™ violette Klebebänder aus Vinyl (B-595) für den Innen-/Außenbereich
Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen. Brady™ GlobalMark™ Klebebänder aus Vinyl (B-595) sind ideal für raue Industrieumgebungen im Innen- und Außenbereich.
650.69 CHF
Spezifikation
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R10000.
Klebstofftyp Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur
Beschichtung Ohne
Farbe Purpur
Ausführung Glanz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Band Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Band Preis Menge & Verfügbarkeit  
15252936
Unterlagen ansehen
Brady™
113147
2,25 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
662.00 CHF
650.69 CHF / 1 Stück
Sparen 11.31 CHF
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Haftet an schwierigen Oberfläche mit schwacher Energie
  • 5 Jahre Haltbarkeit im Außenbereich
  • Haftet an hoch strukturierten Oberflächen wie lackierten Betonblockwänden, lackiertem unebenem Holz, strukturierten Kunststoffen, Rohrohren
Spezifikation
Spezifikation
Empfohlene Bandserie: R10000.
Ohne
Glanz
Vinylfolie (B-595)
Unsteril
GlobalMark™ Etikettendrucker
-40 °C
-40 bis +180 °F
0,004 in.
100 ft. (2,01 m)
Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur
Purpur
Kontinuierlich
Thermotransfer
Störlichtbogen-Etiketten, Pfeilbänder, Rohr- und Ventilmarkierungen, Sicherheits- und Konformitätskennzeichnungen, visuelle Arbeitsplatzkennzeichnung, Lagerkennzeichnung
1
1 Rolle/Karton
-40 bis +82 °C
0.102 mm