Learn More
Brady™ Globalmark™ violette Klebebänder aus Vinyl (B-595) für den Innen-/Außenbereich
Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen. Brady™ GlobalMark™ Klebebänder aus Vinyl (B-595) sind ideal für raue Industrieumgebungen im Innen- und Außenbereich.
Marke:  Brady™ 113147
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15252936
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 CHF
    650.69 CHF / 1 Stück
    Sparen 11.31 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 08-10-2026
Beschreibung
  • Haftet an schwierigen Oberfläche mit schwacher Energie
  • 5 Jahre Haltbarkeit im Außenbereich
  • Haftet an hoch strukturierten Oberflächen wie lackierten Betonblockwänden, lackiertem unebenem Holz, strukturierten Kunststoffen, Rohrohren
Spezifikation
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur
Purpur
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Klebeband
Störlichtbogen-Etiketten, Pfeilbänder, Rohr- und Ventilmarkierungen, Sicherheits- und Konformitätskennzeichnungen, visuelle Arbeitsplatzkennzeichnung, Lagerkennzeichnung
1
1 Rolle/Karton
-40 bis +180 °F
0,004 in.
30.48 m x 101.6 mm
30 m
100 mm
GLOBALMARK VINYL B595 LILA 100MM
Empfohlene Bandserie: R10000.
Ohne
Glanz
Vinylfolie (B-595)
Thermotransfer
Unsteril
GlobalMark™ Etikettendrucker
-40 °C
Je 1
-40 bis +82 °C
0.102 mm
100 ft. (2,01 m)
4 in.
2,25 in.