missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ GlobalMark™ Vierfarbige Farbbänder mit Panel

Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest. Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt. Die Farbbänder werden in separaten Kassetten geliefert, die ganz einfach in den GlobalMark™.

Marke:  Brady™ 076791

Additional Details : Gewicht : 0.34020kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11539313

  • 433.00 CHF / 1 Box
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest
  • Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt
  • Die Farbbänder werden in separaten Kassetten geliefert, die ganz einfach in den GlobalMark™ Drucker eingesetzt werden und mit einem Klick einrasten
  • Patentnummer D481,7555.
Spezifikation

Spezifikation

Vierfarbiges Etikettierband
GlobalMark™ Drucker
4.13 in.
105 mm
105 mm schwarzes/rotes/blaues/gelbes Band
1 Rolle
Gelb
65.6 yd.
60 m
60 m x 105 mm
Gedruckter Text hält jahrelang im Freien und in Industriegebieten
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote