Learn More
Brady™ GlobalMark™ Vierfarbige Farbbänder mit Panel
Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest. Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt. Die Farbbänder werden in separaten Kassetten geliefert, die ganz einfach in den GlobalMark™.
Marke: Brady™ 076790
Additional Details : Gewicht : 0.29480kg
Beschreibung
- Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest
- Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt
- Die Farbbänder werden in separaten Kassetten geliefert, die ganz einfach in den GlobalMark™ Drucker eingesetzt werden und mit einem Klick einrasten
- Patentnummer D481,7555.
Spezifikation
Vierfarbiges Etikettierband | |
GlobalMark™ Drucker | |
4.13 in. | |
105 mm | |
105 mm schwarzes/rotes/blaues/gelbes Band | |
1 Rolle |
Gelb | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
Gedruckter Text hält jahrelang im Freien und in Industriegebieten |