Learn More
Brady™ GlobalMark™ Continuous Indoor Outdoor Vinyl Labels
GlobalMark™ Continuous Indoor Outdoor Vinyl Labels will adhere to difficult low surface energy items and highly textured surfaces.
630.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG |
---|---|
Beschreibung | GlobalMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape |
Klebstofftyp | Acryl |
Beschichtung | Pulverbeschichtet |
Ausführung | Glanz |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15262916
|
Brady™
113123 |
Grün |
630.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15222936
|
Brady™
113127 |
Blau |
630.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
- The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Spezifikation
2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG | |
Acryl | |
Glanz | |
Thermal Transfer | |
Einrichtungs- und Sicherheitskennzeichnung | |
60° 50 Gardner-Einheiten | |
-40°C | |
1 Rolle | |
-40 °C bis +82 °C | |
0,024 mm | |
100 ft. | |
4 in. |
GlobalMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape | |
Pulverbeschichtet | |
Vinyl | |
Band für den Innen- und Außenbereich | |
GlobalMark Drucker | |
1 | |
100/Rolle | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
30.48 m x 101.6 mm | |
30 m | |
100 mm |