Learn More
Brady™ GlobalMark™ Durchgehende Vinyl-Etiketten für den Innen- und Außenbereich
Artikelnummer. 15262916 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15262916 Grün 1 Stück
15222936 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15262916 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 113123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 CHF
    650.69 CHF / 1 Stück
    Sparen 14.31 CHF
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GlobalMark™ Endlos-Vinyl-Etiketten für den Innen- und Außenbereich haften auch auf schwer zu beschaffenden Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie und stark strukturierten Oberflächen.
  • Brady's B-595 Vinyl haftet auch auf schwer zugänglichen Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie, darunter: PVC-Rohre, blasgeformte Gerätegehäuse, ABS-Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen und Geräte aus recycelten Kunststoffen.
  • Das Material B-595 eignet sich auch hervorragend zum Haften auf stark strukturierten Oberflächen wie gestrichenen Ziegelsteinwänden, unebenem, bearbeitetem Holz, strukturierten Kunststoffen, rauen Rohren und papierummantelten Rohren.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung GlobalMark Vinylklebeband für den Innen- und Außenbereich
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Pulver
Farbe Grün
Display Leer
Ausführung Glanz
Format Kontinuierlich
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 60 ° 50 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Karton
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,024 mm
Abmessungen (L x B) 30.48 m x 101.6 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Alternate Part Number GLOBALMARK VINYL B595 GRÜN 100MM