missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLI4 Antibody (OTI3A9), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18126944 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18126944 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18126944 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP270833AF750

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GLI4 Monoclonal specifically detects GLI4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GLI4
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3A9
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias GLI family zinc finger 4, GLI-Kruppel family member GLI4, glioma-associated oncogene family zinc finger 4, HKR4GLI-Kruppel family member GLI4 (oncogene HKR4), Krueppel-related zinc finger protein 4, Protein HKR4, zinc finger protein GLI4, ZNF928
Gensymbole GLI4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human GLI4 (NP_612474) produced in E.coli.
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2738
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.