Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, ohne Stopfen
Artikelnummer. 12618675
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
19/32 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
34/35 NS Standardschliff
45/40 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
Product Code. 12618675
Brand: Hirschmann™ 2820378
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit NS-Schliff werden aus langlebigem DURAN™Glasrohr gefertigt.
  • Mit NS-Schliff und blauer Graduierung
  • Ohne Stopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Specifications
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 140 mm
Fehlergrenze ± 0.08 ml
Standard-Konusverbindung 14/23 NS Standardschliff
Toleranz ±0.08 ml
Graduated Ja
Klasse A