Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Hohlglasstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2820260
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und hohlen Glasstopfen
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
10 ml | |
90 mm | |
7/16 NS-Schliff | |
Ja |
Glas | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
±0.025 ml | |
±0.025 ml | |
Klasse A |