Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Polyethylen-Stopfen
Artikelnummer. 11756742
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11756742
Marke: Hirschmann™ 2960140
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus DURAN™ Glas der Klasse A
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung 
  • Trapezförmig
  • Standardschliff und PE-Stopfen
  • Kalibriert für IN, DIN EN ISO 1042
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 2 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 70 mm
Fehlergrenze ±0.025 ml
Standard-Konusverbindung 7/16 NS Standardschliff
Toleranz ±0,025 ml
Graduated Ja
Klasse A