Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Für volumetrische Genauigkeit und Präzision im Liquid Handling.
Marke: Hirschmann™ 2960260
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Klasse A
- Aus DURAN Borosilikatglas
- Blaue Graduierungsmarkierungen
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Trapezförmig
- Standardschliff und Glasstopfen
- Kalibriert für IN
- Gemäß DIN EN ISO 1042
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
10 ml | |
90 ± 5 mm | |
0,025 mL | |
A |
Glas | |
Duran Glas | |
NS 7/16 | |
Ja |