Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, mit NS
Stehkolben eignen sich für drucklose Arbeiten. Aufgrund des Normschliffs können Stehkolben mit andere Schliffbauteile verbunden oder mit Schliffstopfen verschlossen werden.
Marke: DWK Life Sciences 241714408
289.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
Stehkolben sind eine Formvariante der Rundkolben und besitzen einen abgeflachten Boden auf dem diese stehen können. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Schliffstopfen usw. Wegen ihrer Form eignen sich Stehkolben nur für drucklose Arbeiten.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden.
Spezifikation
105 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
NS 24/29 |
500 mL | |
Verdünnung von Lösungen; Heizen; Volumengrößen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1.000 ml (NS 24/29) und 2.000 ml (NS 29/32), entsprechen nicht DIN ISO | |
Nicht-DIN/ISO-Größe | |
ja |