Learn More
Cole-Parmer™ Probenfläschchen [Glas]
Die Glasprobenfläschchen halten den pH-Wert aufrecht und verhindern das Auslaugen von Ionen
Marke:  Cole-Parmer™ 08922-44
Additional Details : Gewicht : 2.47000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274393
  • 313.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Fläschchen werden aus Borosilikatglas mit einer Expansion von 33 hergestellt (Typ 1, Klasse A).
  • Wählen Sie aus einer Polypropylen-Kappe mit PTFE-beschichtetem Schaumdichtung oder einer Polypropylen-Kappe mit PTFE-beschichteten Silikon-Septen
  • Fläschchen, Kappen und Septen sind separat in Schrumpffolie verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Glasfläschchen, PTFE/Silikon-beschichtete Kappe, durchsichtig 12 ml
19 mm
12 ml
Polypropylen
65 mm
Durchsichtig
Borosilikatglas (33 Erweiterung)
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon-gefüttertes Schraubgewinde
8 mm