Learn More
Cole-Parmer™ Probenfläschchen [Glas]
Die Glasprobenfläschchen halten den pH-Wert aufrecht und verhindern das Auslaugen von Ionen
177.41 CHF - 313.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (33 Erweiterung) |
---|---|
Verschlussgröße | 8 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15274393
|
Cole-Parmer™
08922-44 |
12 ml |
313.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15192944
|
Cole-Parmer™
08922-39 |
40 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Die Fläschchen werden aus Borosilikatglas mit einer Expansion von 33 hergestellt (Typ 1, Klasse A).
- Wählen Sie aus einer Polypropylen-Kappe mit PTFE-beschichtetem Schaumdichtung oder einer Polypropylen-Kappe mit PTFE-beschichteten Silikon-Septen
- Fläschchen, Kappen und Septen sind separat in Schrumpffolie verpackt
Spezifikation
Borosilikatglas (33 Erweiterung) | |
8 mm |