Learn More
Cole-Parmer™ Probenfläschchen [Glas]
Die Glasprobenfläschchen halten den pH-Wert aufrecht und verhindern das Auslaugen von Ionen
Marke: Cole-Parmer™ 08922-39
Additional Details : Gewicht : 2.90000kg
Beschreibung
- Die Fläschchen werden aus Borosilikatglas mit einer Expansion von 33 hergestellt (Typ 1, Klasse A).
- Wählen Sie aus einer Polypropylen-Kappe mit PTFE-beschichtetem Schaumdichtung oder einer Polypropylen-Kappe mit PTFE-beschichteten Silikon-Septen
- Fläschchen, Kappen und Septen sind separat in Schrumpffolie verpackt
Spezifikation
Glass Vials PTFE Lined Cap Amber 40 mL | |
28 mm | |
40 mL | |
PTFE-lined Screw Thread | |
8 mm |
Amber | |
Borosilicate Glass (33 Expansion) | |
Urethane | |
95 mm |