Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit aufgedruckter Skala
Gemäß den Vorschriften der Vorverpackungsverordnung
Marke: Hirschmann™ 2950174
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Ungeschliffen
- Mit Rand
- Aufgedruckte Skala am Hals zur einfachen und schnellen Identifizierung, falls Istwert vom Nennwert abweicht. Kalibriert für IN
Spezifikation
40 ml | |
140 ml | |
A |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit aufgedruckter Skala > Kapazität: 40 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur