Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGA
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1101-103257
Additional Details : Gewicht : 0.13600kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Luft-/Gasfiltration
- Flüssigkeitsfiltration
- Klärung von Puffer- und Reagenzlösungen
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
55 g/m2 | |
Blatt | |
1,6 μm | |
510 ml/min | |
Hydrophil | |
0,25 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGA | |
100/Packung | |
103 x 257 mm |