Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGA
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
114.00 CHF - 1295.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht 55 g/m2
Farbe Weiß
Format Blatt
Material bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Particle Retention 1,6 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972720
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-103257
103 x 257 mm
114.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982720
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-203254
203 x 254 mm
295.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992720
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-620620
620 x 620 mm
1295.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindemittelfrei
  • Geeignet für:
    • Luft-/Gasfiltration
    • Flüssigkeitsfiltration
    • Klärung von Puffer- und Reagenzlösungen
    • Analytisc Probenvorbereitung
    • Partikelanalyse
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
55 g/m2
Blatt
1,6 μm
510 ml/min
Hydrophil
0,25 mm
Weiß
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Unsteril
MGA
100/Packung