Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MG 160
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter geeignet für analytische und gravimetrische Analysen.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01110-257
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Luftüberwachung
- Luft-/Gasfiltration
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
75 g/m2 | |
Scheibe | |
1,2 μm | |
400 ml/min | |
Hydrophil | |
0,35 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
MG 160 | |
50/Packung | |
257 mm |